Learn More
Invitrogen™ HDHD3 Polyclonal Antibody
Código de producto. 16561802
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16561802 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16561802 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA598981
Rabbit Polyclonal Antibody
HDHD3 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA
HDHD3 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HDHD3
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica HDHD3
N.º de referencia del gen Q9BSH5, Q9CYW4
Alias de gen 2810435D12Rik; C9orf158; haloacid dehalogenase like hydrolase domain containing 3; haloacid dehalogenase-like hydrolase domain containing 3; haloacid dehalogenase-like hydrolase domain-containing protein 3; Hdhd3
Símbolos de los genes HDHD3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Haloacid dehalogenase-like hydrolase domain-containing protein 3 protein (1-251AA).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 72748, 81932
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG