Learn More
HDDC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16810705 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16810705 20 μL 20 microlitros
16800705 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16810705
Marca: Proteintech 210911AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
HDDC3 is involved in biological processes as a hydrolyzing enzyme in starvation response.
Especificaciones
Antígeno HDDC3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HDDC3
N.º de referencia del gen Q8N4P3, Q9D114
Alias de gen HD domain containing 3, HD domain containing protein 3, HDDC3
Símbolos de los genes Hddc3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HDDC3 Fusion Protein Ag15342
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 308758, 374659, 68695
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG