missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ HDC Polyclonal Antibody

Descripción
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:128,000.
The biogenic amine histamine is an important modulator of numerous physiologic processes, including neurotransmission, gastric acid secretion, and smooth muscle tone. The biosynthesis of histamine from histidine is catalyzed by the enzyme L-histidine decarboxylase (HDC; EC 4.1.1.22). This homodimeric enzyme is a pyridoxal phosphate (PLP)-dependent decarboxylase and is highly specific for its histidine substrate.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HDC |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | Hdc |
| N.º de referencia del gen | P19113 |
| Alias de gen | AW108189; HDC; Hdc-a; Hdc-c; Hdc-e; Hdc-s; histidine decarboxylase; L-histidine decarboxylase; MGC163399 |
| Símbolos de los genes | Hdc |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?