missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDC Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

280.00€ - 518.70€

Especificaciones

Antígeno HDC
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18498161
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-90985-25ul
25 μL
280.00€
25 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
18236469
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-90985
0.1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
549.00€
518.70€ / 0.10 ml
Ahorro 30.30€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

HDC Polyclonal specifically detects HDC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones

Especificaciones

HDC
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
3067
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PALTSWPSLLGDMLADAINCLGFTWASSPACTELEMNVMDWLAKMLGLPEHFLHHHPSSQGGGVLQSTVSESTLIALLAARKNKILEMKTSEPDADESCLNARLVAYASDQAHSSVEK
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Rabbit
Human
histidine decarboxylase, MGC163399
HDC
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

For Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado