Learn More
HDAC9 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G6C5, Proteintech
Código de producto. p-7223514 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16849955 20 μL 20 microlitros
16839955 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16849955
Marca: Proteintech 673641IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The HDAC9 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HDAC9. This antibody recognizes human antigen. The HDAC9 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno HDAC9
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G6C5
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9734
Especies diana Human
Isotype IgG2a