Learn More
HDAC7 Antibody (PCRP-HDAC7-1B6) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Código de producto. 30168134
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30168134 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30168134 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP326986JF635
Mouse Monoclonal Antibody
HDAC7 Monoclonal antibody specifically detects HDAC7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HDAC7
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-HDAC7-1B6
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZP586J0917, EC 3.5.1.98, HD7, HD7A, HDAC7AFLJ99588, histone deacetylase 7, Histone deacetylase 7ADKFZp586J0917
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human HDAC7 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Epigenetics, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51564
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG