Learn More
HDAC6 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1C7C3, Proteintech
Código de producto. p-7223513 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16869775 20 μL 20 microlitros
16859775 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16869775
Marca: Proteintech 672501IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The HDAC6 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HDAC6. This antibody recognizes human antigen. The HDAC6 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno HDAC6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1C7C3
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10013
Especies diana Human
Isotype IgG1