missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminus of human HDAC2.
The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein shows sequence similarity to the E. coli RNA polymerase-binding protein HepA. Mutations in this gene are a cause of Schimke immunoosseous dysplasia (SIOD), an autosomal recessive disorder with the diagnostic features of spondyloepiphyseal dysplasia, renal dysfunction, and T-cell immunodeficiency.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HDAC2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | HDAC2 |
| N.º de referencia del gen | P70288, Q92769 |
| Alias de gen | HD2, HDAC2, histone deacetylase 2, RPD3, YAF1 |
| Símbolos de los genes | Hdac2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?