Learn More
HDAC11 Monoclonal Antibody (OTI7H10), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200016690
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17573923 30 μL 30 microlitros
17553923 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17573923
Marca: Origene Technologies TA804383S
Mouse Monoclonal Antibody
HDAC11 Monoclonal antibody specifically detects HDAC11 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno HDAC11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica RRM1
N.º de referencia del gen P23921
Alias de gen FLJ22237; HD11; HDAC11; Histone deacetylase 11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 541-792 of human RRM1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6240
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1