Learn More
HDAC11 Monoclonal Antibody (OTI7H10), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17553923
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17553923 100 μL 100 microlitros
17573923 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17553923
Marca: Origene Technologies TA804383
Mouse Monoclonal Antibody
This gene encodes a class IV histone deacetylase. The encoded protein is localized to the nucleus and may be involved in regulating the expression of interleukin 10. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Antígeno HDAC11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI7H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HDAC11
N.º de referencia del gen Q96DB2
Alias de gen HD11
Símbolos de los genes HDAC11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human HDAC11 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79885
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1