missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HDAC1 Monoclonal Antibody (E31), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17949512
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17949512 200 μL 200 microlitros
17969752 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17949512

Marca: Invitrogen™ MA551103

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Histone acetylation and deacetylation, catalyzed by multisubunit complexes, play a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. HDAC1 belongs to the histone deacetylase/acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex. It also interacts with retinoblastoma tumor-suppressor protein and this complex is a key element in the control of cell proliferation and differentiation. Together with metastasis-associated protein-2, HDAC1 deacetylates p53 and modulates its effect on cell growth and apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HDAC1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon E31
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica HDAC1
N.º de referencia del gen Q13547
Alias de gen DKFZp686H12203; GON-10; HD1; Hdac1; Hdac1-ps; Histone deacetylase 1; histone deacetylase 1-like protein; MommeD5; reduced potassium dependency, yeast homolog-like 1; RP4-811H24.2; RPD3; RPD3L1
Símbolos de los genes HDAC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human HDAC1 protein, Met1-Ala482 (Accession #Q13547).
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3065
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.