Learn More
HDAC-IN-3, MedChemExpress
Código de producto. 16487898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16487898 10 mg 10 miligramos
16491859 1 mg 1 miligramo
16453847 50 mg 50 miligramos
16427716 100 mg 100 miligramos
16420368 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16487898
Marca: Medchem Express HY19772
MedChemExpress HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HDAC-IN-3
Forma física Solid
CAS 1018673-42-1
Color Earth Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H33N3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3
Peso molecular (g/mol) 403.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.52
Porcentaje de pureza 99.41%