missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDAC-IN-3, MedChemExpress

Código de producto. 16453847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16453847 50 mg 50 miligramos
16491859 1 mg 1 miligramo
16487898 10 mg 10 miligramos
16427716 100 mg 100 miligramos
16420368 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16453847

Marca: Medchem Express HY19772

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.

HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material HDAC-IN-3
Forma física Solid
CAS 1018673-42-1
Color Earth Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H33N3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3
Peso molecular (g/mol) 403.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.52
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.