missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HD domain containing 2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30141867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30141867 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30141867 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP297983CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HD domain containing 2 Polyclonal antibody specifically detects HD domain containing 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HD domain containing 2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen C6orf74, CGI-130, chromosome 6 open reading frame 74, dJ167O5.2, HCV NS5A-transactivated protein 2, HD domain containing 2, HD domain-containing protein 2, Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 2, MGC87330, NS5ATP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HD domain containing 2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51020
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.