Learn More
Thermo Scientific™ Software de análisis celular HCS Studio™ 2.0, instalación de cliente
Descripción
Proporcione control, visualización y análisis mediante el software de análisis celular Thermo Scientific™ HCS Studio™ 2.0, un software de instrumentos de alto contenido de la mejor calidad que integra herramientas de análisis cuantitativo de células, enfoque automático, autoexposición y análisis de subpoblaciones celulares mediante el escaneo sencillo de placas.
Una diferencia mensurable para todos los usuarios:
El software de análisis celular HCS Studio 2.0, orientado al flujo de trabajo y fácil de utilizar, permite el acceso a todas las funciones de configuración y control de instrumentos con herramientas intuitivas. Los flujos de trabajo guiados con información visual permiten la configuración del protocolo del ensayo, y la adquisición, el análisis y el escaneo de imágenes. Ahorre tiempo gracias a la capacidad de adquirir imágenes y analizarlas simultáneamente. Al garantizar que solo se captura el número estadísticamente significativo de células, se evita tener que dedicar más tiempo al escaneo innecesario.
El software de análisis celular HCS Studio 2.0 equilibra la flexibilidad con facilidad de uso a través de interfaces intuitivas, diseño inteligente y potentes herramientas de análisis de imágenes, unas ventajas que se traducen en mediciones dinámicas significativas a nivel de célula, pocillo y campo.
Características destacadas:
- Analice varios formatos de imagen: permite importar formatos de imagen de diversas fuentes y en varios tipos de archivo de forma individual o por lotes, organizarlos para su análisis y, a continuación, analizarlos y almacenarlos en el software de gestión de imágenes y bases de datos Store™ de Thermo Scientific™.
- Compare y optimice dos extensiones biológicas: permite aplicar dos tipos de biología e interactuar con ellos simultáneamente sin riesgos de sesgo.
- Escala para ensayos complejos: las escalas proporcionan un gran número de herramientas algorítmicas, de visualización y de ayuda en línea que reducen la complejidad y la inversión de tiempo para el desarrollo de ensayos.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | HCS Studio |
| Para utilizar con (equipo) | Lectores de análisis de alto contenido (HCA) ArrayScan, Plataforma de cribado masivo de información (HCS) CellInsight CX5 |
| Software | Adquisición de imágenes, Análisis de imágenes |
| Cantidad | 1 unidad |