Learn More
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains
Descripción
Easily identify cell nuclei in high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which survive standard formaldehyde-based fixation and detergent-based permeabilization methods and can be applied to live and fixed cells. Because their dyes are easily discriminated from other fluorophores, the HCS NuclearMask stains can be used in multiparametric analyses. They can also label the entire cell (i.e., cytoplasm and nucleus) and provide an accurate backdrop against which to assess the features of interest.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | 65 μl de concentrado 2000X con material suficiente para teñir un total de 10 microplacas de 96 pocillos. Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 6 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 350⁄451 |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de alto contenido |
| Cantidad | 65 μl |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | HCS NuclearMask™ Blue Stain |
| Emisión | Visible |
| Línea de productos | Molecular Probes |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.