Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Beschreibung
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
Las tinciones de HCS CellMask se pueden aplicar a las células inmediatamente después de la fijación o en el último paso de los protocolos de multiplexing, y son compatibles con los protocolos de permeabilización celular a base de detergente. Si solo se desea la tinción nuclear, las tinciones HCS NuclearMask se pueden usar para medir el contenido de ADN y para permitir una demarcación celular sólida. Las tinciones de HCS NuclearMask también están disponibles en una elección de colores para ofrecer flexibilidad de multiplexación.
Spezifikation
Spezifikation
| Contenido y almacenamiento | Incluye 1 juego de viales, que proporciona suficiente material para teñir un total de diez microplacas de 96 pocillos Almacenar a ≤ -20 °C, disecar y proteger de la luz. |
| Formato | Vial(es) |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de alto contenido |
| Cantidad | 1 juego |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | Tinción cercana a IR HCS CellMask™ |
| Línea de productos | CellMask |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Colorante fluorescente |
| Tipo de producto | Tinción |
| Mehr anzeigen |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.