Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Descripción
Includes
1 kit de viales, que proporcionan material suficiente para la tinción de un total de diez microplacas de 96 pocillos. Se suministra suficiente reactivo para realizar diez placas de 96 pocillos.
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
Las tinciones de HCS CellMask se pueden aplicar a las células inmediatamente después de la fijación o en el último paso de los protocolos de multiplexing, y son compatibles con los protocolos de permeabilización celular a base de detergente. Si solo se desea la tinción nuclear, las tinciones HCS NuclearMask se pueden usar para medir el contenido de ADN y para permitir una demarcación celular sólida. Las tinciones de HCS NuclearMask también están disponibles en una elección de colores para ofrecer flexibilidad de multiplexación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo lejano, rojo oscuro |
| Contenido y almacenamiento | Incluye 1 juego de viales, que proporciona suficiente material para teñir un total de diez microplacas de 96 pocillos Almacenar a ≤ -20 °C, disecar y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 650/655 |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos de alto contenido |
| Cantidad | 1 juego |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | Tinción HCS CellMask™ Deep Red |
| Emisión | IR cercano |
| Línea de productos | CellMask |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.