missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HCN1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
183.00€ - 304.50€
Especificaciones
| Antígeno | HCN1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of uLysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18651867
|
Novus Biologicals
NBP3-12563-100ul |
100 μg |
322.00€ 304.50€ / 100 microlitros Ahorro 17.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18648027
|
Novus Biologicals
NBP3-12563-50ul |
50 μg |
183.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HCN1 Polyclonal antibody specifically detects HCN1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| HCN1 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cardiovascular Biology, Neuroscience | |
| PBS, pH7.0 | |
| 348980 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5uL/mg of uLysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| BCNG1, BCNG-1brain cyclic nucleotide gated channel 1, Brain cyclic nucleotide-gated channel 1, HAC-2, hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1, potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HCN1 fragment | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto