missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HCK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16459813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16459813 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16459813 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA589892

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LKSDEGSKQP LPKLIDFSAQ IAEGMAFIEQ RNYIHRDLRA ANILVSASLV CKIADFGLAR VIEDNEYTAR EGAKFPIKWT APEAINFGSF TIKSDVWSFG ILLMEIVTYG RIPYPGMSNP EVIRALERGY RMPRPENCPE ELYNIMMRCW KNRPEERPTF EYIQSVLDDF YTATESQYQQ QP; Positive Samples: Raji, Mouse spleen, Mouse lung, Rat spleen; Cellular Location: Cell junction, Cell membrane, Cell projection, Cytoplasm, Cytoplasmic vesicle, Golgi apparatus, Lipid-anchor, Lysosome, Membrane, Nucleus, caveola, cytoskeleton, cytosol, cytosol, focal adhesion, podosome membrane, secretory vesicle.

Hematopoietic cell kinase (HCK) is a SRC-related kinase expressed in lymphoid and hematopoietic cells and may play a role in some forms of leukemia. (HCK Alias: DKFZp686D0638). HCK is a protein-tyrosine kinase that is predominantly expressed in hemopoietic cell types. The encoded protein may help couple the Fc receptor to the activation of the respiratory burst. In addition, it may play a role in neutrophil migration and in the degranulation of neutrophils. Alternate translation initiation site usage, including a non-AUG (CUG) codon, results in the production of two different isoforms, that have different subcellular localization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HCK
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.55 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica HCK
N.º de referencia del gen P08103, P08631, P50545
Alias de gen AI849071; B cell/myeloid kinase; B-cell/myeloid kinase; BMK; HCK; HCK proto-oncogene, Src family tyrosine kinase; Hctk; Hematopoietic cell kinase; hemopoietic cell kinase; hemopoietic cell tyrosine kinase; JTK9; p56Hck; p56-HCK; p56-HCK/p59-HCK; p59Hck; p59-HCK/p60-HCK; p61Hck; tyrosine-protein kinase HCK
Símbolos de los genes HCK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 324-505 of human HCK (NP_0011656001).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15162, 25734, 3055
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.