Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para hCG alfa humana
Código de producto. 17125399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17125399 5 × 96 pruebas cada uno
15484943 96 pruebas 1 set
18537814 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17125399
Marca: Invitrogen™ EHCGX5
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para la gonadotropina coriónica humana (hCG) cuantifica la CG hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente la CG humana tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para CG humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Las cuatro hormonas de la glucoproteína humana, la gonadotropina coriónica (CG), la hormona luteinizante (LH), la hormona folículo estimulante (FSH) y la hormona estimulante de la tiroides (TSH), son dímeros que se componen de subunidades alfa y beta que se asocian no covalentemente. Las subunidades alfa de estas hormonas son idénticas; sin embargo, sus cadenas beta son únicas y otorgan especificidad biológica. La proteína codificada por este gen es la subunidad alfa y pertenece a la familia de la cadena alfa de las hormonas de la glucoproteína.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01215
Intervalo del ensayo De 54,87 pg/ml a 40 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 50 pg/ml
Intervalo de calibración De 50 pg/ml a 40 000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1081
Símbolo de gen CG-ALFA,FSHA,GPHA1,GPHa,HCG,LHA,TSHA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Concentrado de diluyente de ensayo, Estándar, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Cromógeno, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo RP11-156F23.1, CG-ALFA, FSHA, GPHA1, GPHa, HCG, LHA, TSHA
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min