missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HCE Polyclonal Antibody

Código de producto. 15769950 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15769950 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15769950

Marca: Invitrogen™ PA551999

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: IKLLDLKPYK VSWKADGTRY MMLIDGTNEV FMIDRDNSVF HVSNLEFPFR KDLRMHLSNT LLDGEMIIDR VNGQAVPRYL IYDIIKFNSQ PVGDCDFNVR LQCIEREIIS PRHEKMKTGL IDKTQEP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 94%.

Bifunctional mRNA-capping enzyme exhibiting RNA 5'-triphosphatase activity in the N-terminal part and mRNA guanylyltransferase activity in the C-terminal part. Catalyzes the first two steps of cap formation: by removing the gamma-phosphate from the 5'-triphosphate end of nascent mRNA to yield a diphosphate end, and by transferring the gmp moiety of GTP to the 5'-diphosphate terminus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HCE
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RNGTT
N.º de referencia del gen O55236, O60942
Alias de gen AU020997; CAP1A; GTase; GTP--RNA guanylyltransferase; hCAP; HCAP1; HCE; HCE1; MCE1; mRNA 5'-triphosphatase; mRNA guanylyltransferase; mRNA-capping enzyme; Polynucleotide 5'-triphosphatase; RNA guanylyltransferase and 5'-phosphatase; Rngtt; RP3-488C13.1; TPase
Símbolos de los genes RNGTT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human HCE. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102092).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24018, 313131, 8732
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.