Learn More
Tocris Bioscience™ HC 067047
Código de producto. 18015432
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18015432 10 mg 10 miligramos
18045232 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18015432
Marca: Tocris Bioscience™ 4100/10
Potent and selective TRPV4 antagonist
HC 067047 is a potent and selective TRPV4 antagonist. Reversibly inhibits currents through mouse, human and rat TRPV4 orthologs (IC50 values are 17, 48 and 133 nM respectively). Also inhibits the endogenous TRPV4-mediated response to 4α-PDH (IC50 = 22 nM). Selective for TRPV4 over TRPV1, TRPV2, TRPV3 and TRPM8 channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-phenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide
CAS 883031-03-6
Cantidad 10 mg
Objetivo TRPV Antagonists
Fórmula molecular C26H28F3N3O2
Pureza 0.99