missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HC-030031, MedChemExpress

Código de producto. 16466626
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466626 100 mg 100 miligramos
16486298 10 mg 10 miligramos
16472417 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466626

Marca: Medchem Express HY15064

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress HC-030031 is a potent and selective TRPA1 inhibitor, which antagonizes AITC- and formalin-evoked calcium influx with IC50s of 6.2±0.2 and 5.3±0.2 μM, respectively.

HC-030031 is a potent and selective TRPA1 inhibitor, which antagonizes AITC- and formalin-evoked calcium influx with IC50s of 6.2±0.2 and 5.3±0.2 μM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material HC-030031
CAS 349085-38-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21N5O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(N=CN2CC(NC3=CC=C(C(C)C)C=C3)=O)N(C)C(N1C)=O
Peso molecular (g/mol) 355.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.39
Porcentaje de pureza 95.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.