Learn More
Horst™ Cinta calefactora modelo HBST
Código de producto. 10077081
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1 m
10 m
2 m
3 m
4 m
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10077081 4 m cada uno
10501742 10 m cada uno
10057071 1 m cada uno
10699802 2 m cada uno
10590392 3 m cada uno
10751753 5 m cada uno
6 options
Código de producto. 10077081
Marca: Horst™ 20704
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 4 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4 lm
Longitud (métrico) 4 m
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HBST
Tipo de producto Cinta de calefacción