Learn More
Horst™ Cinta calefactora modelo HBST
Código de producto. 10057071
Click to view available options
Longitud (métrico):
1 m
10 m
2 m
3 m
4 m
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10057071
Marca: Horst™ 20701
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 1 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1 lm
Longitud (métrico) 1 m
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HBST
Tipo de producto Cinta de calefacción