missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBS1L, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16153146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16153146 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16153146 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00010767D01.100uL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Sequence: MARHRNVRGYNYDEDFEDDDLYGQSVEDDYCISPSTAAQFIYSRRDKPSVEPVEEYDYEDLKESSNSVSNHQLSGFDQARLYSCLDHMREVLGDAVPDEILIEAVLKNKFDVQKALSGVLEQDRVQSLKDKNEATVSTGKIAKGKPVDSQTSRSESEIVPKVAKMTVSGKKQTMGFEVPGVSSEENGHSFHTPQKGPPIEDAIASSDVLETASKSANPPHTIQASEEQSSTPAPVKKSGKLRQQIDVKAELEKRQGGKQLLNLVVIGHVDAGKSTLMGHMLYLLGNINKRTMHKYEQESKKAGKASFAYAWVLDETGEERERGVTMDVGMTKFETTTKVITLMDAPGHKDFIPNMITGAAQADVAVLVVDASRGEFEAGFETGGQTREHGLLVRSLGVTQLAVAVNKMDQVNWQQERFQEITGKLGHFLKQAGFKESDVGFIPTSGLSGENLITRSQSSELTKWYKGLCLLEQIDSFKPPQRSIDKPFRLCVSDVFKDQGSGFCITGKIEAGYIQTGDRLLAMPPNETCTVKGITLHDEPVDWAAAGDHVSLTLVGMDIIKINVGCIFCGPKVPIKACTRFRARILIFNIEIPITKGFPVLLHYQTVSEPAVIKRLISVLNKSTGEVTKKKPKFLTKGQNALVELQTQRPIALELYKDFKELGRFMLRYGGSTIAAGVVTEIKE

Especificaciones

Antígeno HBS1L
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación No additive
génica HBS1-like (S. cerevisiae)
N.º de referencia del gen NM_006620.2
Alias de gen DKFZp686L13262/EF-1a/ERFS/HBS1/HSPC276
Símbolos de los genes HBS1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HBS1L (NP_006611.1, 1 a.a. ∼ 684 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10767
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.