Learn More
Horst™ Cinta calefactora lisa modelo HBS
Descripción
- Voltaje nominal: 230 V∼
- Cable de conexión: 0,5 m
- Grosor: 5,5 mm
- Amplitud: 30 mm
- Radio de curvatura mín.: 10 mm
- Trenza protectora: Níquel
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 5 lm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5 lm |
| Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
| Modelo | HBS |
| Tipo de producto | Cinta calefactora suave |