Learn More
Horst™ Cinta calefactora lisa modelo HBS
Código de producto. 10057111
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,5 Lm
1,5 Lm
10 lm
1 lm
2,5 Lm
2 lm
3 lm
4 Lm
5 lm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10057111
Marca: Horst™ 20306
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta versátil cinta calefactora cumple con altos requisitos en cuanto a potencia de calentamiento y temperatura de funcionamiento en un ambiente seco.
  • Voltaje nominal: 230 V∼
  • Cable de conexión: 0,5 m
  • Grosor: 5,5 mm
  • Amplitud: 30 mm
  • Radio de curvatura mín.: 10 mm
  • Trenza protectora: Níquel
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 3 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HBS
Tipo de producto Cinta calefactora suave