Learn More
IKA™ HBR 4 Control Heating Bath
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7163867 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15573587 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 15573587
Marca: IKA™ 0020003549
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño calefactor cilíndrico con agitador magnético integrado para hacer circular el líquido de temperado.
  • Forma de baño cilíndrico
  • Elementos calefactores integrados en la base del baño
  • Los medios de transferencia de calor pueden ser aceite de baja viscosidad (50 mPas) o agua (H2o)
  • Generación de calor: 1000 W
  • Dos asas de transporte
  • Limitador de temperatura de seguridad infinitamente variable según DIN 12877
  • El manto de doble capa protege contra quemaduras
  • Pantalla digital para temperaturas objetivo, reales y de seguridad, y velocidad
  • Agitador magnético integrado para hacer circular el líquido de temperado, permitiendo una mejor distribución del calor en el baño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Control de calor continuo
Capacidad (métrico) 4 L
Pantalla LCD
Capacidad calorífica Salida de calor de 1000 w, RT a 210 °C
Incluye Interfaz RS 232, sensor de temperatura externo
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Altura (métrico) 250 mm
Altura (métrico) interior 160 mm
Diámetro (métrico) 250 mm
Peso (métrico) 1,4 kg
Requisitos eléctricos 230/115/100 V 50/60 Hz 1020 W
Tensión 230/115/100 V
Vataje 1020 w
Frecuencia 50/60 Hz