Descripción
- Forma de baño cilíndrico
- Elementos calefactores integrados en la base del baño
- Los medios de transferencia de calor pueden ser aceite de baja viscosidad (50 mPas) o agua (H2o)
- Generación de calor: 1000 W
- Dos asas de transporte
- Limitador de temperatura de seguridad infinitamente variable según DIN 12877
- El manto de doble capa protege contra quemaduras
- Pantalla digital para temperaturas objetivo, reales y de seguridad, y velocidad
- Agitador magnético integrado para hacer circular el líquido de temperado, permitiendo una mejor distribución del calor en el baño
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | Control de calor continuo |
| Capacidad (métrico) | 4 L |
| Pantalla | LCD |
| Capacidad calorífica | Salida de calor de 1000 w, RT a 210 °C |
| Incluye | Interfaz RS 232, sensor de temperatura externo |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Altura (métrico) | 250 mm |
| Altura (métrico) interior | 160 mm |
| Diámetro (métrico) | 250 mm |
| Peso (métrico) | 1,4 kg |
| Mostrar más |