Learn More
Horst™ Cinta calefactora muy flexible modelo HBQ
Código de producto. 10087141
Click to view available options
Longitud (métrico):
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10087141
Marca: Horst™ 20402
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 1 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1 lm
Longitud (métrico) 1 m
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HBQ
Tipo de producto Cinta calefactora muy flexible