Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento HB45
Código de producto. 13311459
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
405 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13311459 405 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13311459
Marca: HUBER 2030.0001.01
Hotbox es el baño de circulación de calentamiento con la funcionalidad del Pilot ONE para la termorregulación de aplicaciones externas abiertas. Gracias a su forma compacta, Hotbox es ideal para su instalación en sistemas de producción. El Hotbox tiene una bomba de acero inoxidable y protección contra sobrecalentamiento ajustable.
HB45 con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación calefactado
  • Intervalo de temperatura: De 45 °C a 250 °C
  • Capacidad calorífica: 4,5kW
  • Máx. presión de la bomba: 55 l/min / 0,9 bar
  • Conexión de la bomba: M24 x 1,5 macho
  • Fuente de alimentación: 400 V, 3∼ N 50/60 Hz
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de seguridad III/FL, DIN 12876
Intervalo de temperatura De 45 °C a 250 °C
Tipo Baño de circulación calefactado
Capacidad calorífica 4,5 kW
Material Bomba de acero inoxidable
Modelo HB45
Estabilidad de la temperatura ±0.01°C
Anchura (métrico) 185 mm
Altura (métrico) 405 mm
Requisitos eléctricos 400 V, 3∼ N 50/60 Hz
Tensión 400 V
Frecuencia 50/60 Hz