Learn More
asecos™ Estantería para productos peligrosos
Código de producto. p-200003654 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
205 L
225 L
Peso (métrico):
102 kg
199 kg
217 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Peso (métrico) unitSize
17826486 205 L 102 kg cada uno
17816596 225 L 199 kg cada uno
17816536 225 L 217 kg cada uno
3 options
Código de producto. 17826486
Marca: asecos™ 27870
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento de líquidos inflamables y contaminantes del agua
  • Marcos laterales galvanizados
  • Sólida construcción con barras transversales
  • Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
  • Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • Sistema de estanterías ampliable según necesidad
  • Se entrega desmontado con instrucciones de montaje
  • Estantería con estantes de bandeja galvanizada por estantes
  • Cubeto de retención galvanizado
  • 100 mm de distancia al suelo para el transporte con transpaleta
Especificaciones
Capacidad (imperial) 54.2 gal.
Capacidad (métrico) 205 L
Material Acero
Tipo Drum Rack
Longitud (imperial) 48.66 in.
Longitud (métrico) 1236.00 mm
Anchura (imperial) 48.66 in.
Anchura (métrico) 1236.00 mm
Altura (imperial) 82.68 in.
Altura (métrico) 2100.00 mm
Fondo (imperial) 32.13 in.
Fondo (métrico) 816.00 mm
Peso (imperial) 224.87 lb.
Peso (métrico) 102 kg