Learn More
asecos™ Estantería para productos peligrosos (ampliación)
Código de producto. p-200003673 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
40 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17816446
Marca: asecos™ 27834
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento de líquidos contaminantes del agua
  • Marcos laterales galvanizados
  • Sólida construcción con barras transversales
  • Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
  • Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • Se entrega desmontado con instrucciones de montaje
  • 4 cubetos de retención de acero lacado como niveles de almacenamiento
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6.6 gal.
Capacidad (métrico) 25 L
Material Acero
Tipo Drum Rack
Longitud (imperial) 51.65 in.
Longitud (métrico) 1312.00 mm
Anchura (imperial) 51.65 in.
Anchura (métrico) 1312.00 mm
Altura (imperial) 78.74 in.
Altura (métrico) 2000.00 mm
Fondo (imperial) 17.20 in.
Fondo (métrico) 437.00 mm
Peso (imperial) 169.75 lb.
Peso (métrico) 77 kg