Learn More
asecos™ Estantería para productos peligrosos (ampliación)
Código de producto. 17866526 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
30 L
32 L
41 L
45 L
205 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17866526 25 L cada uno
17836526 30 L cada uno
17826556 32 L cada uno
17816436 41 L cada uno
17836356 45 L cada uno
17896556 205 L cada uno
6 options
Código de producto. 17866526
Marca: asecos™ 27842
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento de líquidos inflamables y contaminantes del agua
  • Marcos laterales galvanizados
  • Sólida construcción con barras transversales
  • Estantes regulables en altura en intervalos de 25 mm
  • Capacidad de carga por nivel de almacenamiento: 200 kg (distribuidos uniformemente)
  • Se entrega desmontado con instrucciones de montaje
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6.6 gal.
Capacidad (métrico) 25 L
Material Acero
Tipo Drum Rack
Longitud (imperial) 51.65 in.
Longitud (métrico) 1312.00 mm
Anchura (imperial) 51.65 in.
Anchura (métrico) 1312.00 mm
Altura (imperial) 78.74 in.
Altura (métrico) 2000.00 mm
Fondo (imperial) 17.20 in.
Fondo (métrico) 437.00 mm
Peso (imperial) 147.71 lb.
Peso (métrico) 67 kg