missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HAVCR2 Monoclonal Antibody (OTI1C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17557064
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17557064 100 μL 100 microlitros
17577064 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17557064

Marca: Origene Technologies TA812561

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIM3 (Hepatitis A virus cellular receptor 2, HAVCR2, T-cell immunoglobulin, mucin-dmain containing-3) is a 281 amino acid long, Type-1 Th1- specific cell surface glycoprotein expressed on terminally differentiated CD4+Th1 and CD8+Tc1 cells. TIM3 consists of an IgV-like domain, a mucin-like domain in the extracellular region, and a conserved Tyrosine phosphorylation motif in the cytoplasmic region. TIM3 is involved in macrophage activation and induction of autoimmune diseases. Further, TIM3 down-regulates aggressive Th1-mediated immune responses and facilitates in the development of immune tolerance. Pathological significance of TIM3 has been attributed to Experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), a Th-1 dependent autoimmune disease, and also enhances the severity of experimental autoimmune encephalomyelitis in mice.

Especificaciones

Antígeno HAVCR2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HAVCR2
N.º de referencia del gen Q8TDQ0
Alias de gen CD366, HAVcr-2, KIM-3, TIM3, TIMD-3, TIMD3, Tim-3
Símbolos de los genes HAVCR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human HAVCR2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.