missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HAVCR2 Monoclonal Antibody (OTI13B10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014328
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17547094 30 μL 30 microlitros
17527094 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17547094 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA812570S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HAVCR2 Monoclonal antibody specifically detects HAVCR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno HAVCR2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI13B10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Havcr2
N.º de referencia del gen Q8TDQ0
Alias de gen CD366; FLJ14428; Havcr2; HAVcr-2; Hepatitis A virus cellular receptor 2; hepatitis A virus cellular receptor 2 homolog; kidney injury molecule-3; KIM-3; sCD366; soluble CD366; soluble TIM 3; T cell immunoglobulin mucin 3; T cell immunoglobulin mucin-3; T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 3; T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3; T-cell immunoglobulin mucin family member 3; T-cell immunoglobulin mucin receptor 3; T-cell membrane protein 3; Tim3; TIM-3; TIMD3; TIMD-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HAVCR2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.