Learn More
HAUS7 Monoclonal Antibody (OTI2G1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014305
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17556822 30 μL 30 microlitros
17536822 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17556822 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA507056S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
HAUS7 Monoclonal antibody specifically detects HAUS7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot
Specifications
Antígeno HAUS7
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HAUS7
N.º de referencia del gen Q99871
Alias de gen 1110020L19Rik; 26S proteasome-associated UCH37-interacting protein 1; HAUS augmin like complex subunit 7; HAUS augmin-like complex subunit 7; HAUS augmin-like complex, subunit 7; Haus7; RGD1562991; UCH37-interacting protein 1; UCHL5 interacting protein; UCHL5-interacting protein; UCHL5IP; UIP1; X-linked protein STS1769
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HAUS7 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55559
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1