missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HAUS7 Monoclonal Antibody (OTI2E9)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15945914
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15945914 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15945914

Marca: Invitrogen™ MA526317

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HAUS7 Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF

This gene encodes a subunit of the augmin complex, which regulates centrosome and mitotic spindle integrity, and is necessary for the completion of cytokinesis. The encoded protein was identified by interaction with ubiquitin C-terminal hydrolase 37. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HAUS7
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HAUS7
N.º de referencia del gen Q99871
Alias de gen 1110020L19Rik; 26S proteasome-associated UCH37-interacting protein 1; HAUS augmin like complex subunit 7; HAUS augmin-like complex subunit 7; HAUS augmin-like complex, subunit 7; Haus7; RGD1562991; UCH37-interacting protein 1; UCHL5 interacting protein; UCHL5-interacting protein; UCHL5IP; UIP1; X-linked protein STS1769
Símbolos de los genes HAUS7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of HAUS7 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55559
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.