Learn More
HAUS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7209239 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16858804 20 μL 20 microlitros
16848804 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16858804
Marca: Proteintech 189911AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Contributes to mitotic spindle assembly, maintece of centrosome integrity and completion of cytokinesis as part of the HAUS augmin-like complex.
Especificaciones
Antígeno HAUS3
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HAUS3
N.º de referencia del gen Q68CZ6, Q8QZX2
Alias de gen C4orf15, HAUS3, IT1
Símbolos de los genes HAUS3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 231123, 680477, 79441
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG