Learn More
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent
Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Descripción
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C). |
| Para utilizar con (aplicación) | Síntesis de péptidos |
| Tipo de producto | Resina de síntesis de péptidos |
| Cantidad | 25 g |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Resina |