Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C). |
| Para utilizar con (aplicación) | Síntesis de péptidos |
| Tipo de producto | Resina de síntesis de péptidos |
| Cantidad | 25 g |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Resina |