Learn More
BTX™ Accesorio para electroporadores: aguja PT
Descripción
- Permite la transfección precisa para una mayor facilidad y eficacia en tejidos frágiles
- Electrodos en forma de L disponibles con una longitud de punta de 3 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Ex-vivo or in-vivo tissues gene or drug delivery. Nuclear Transfer |
| Para utilizar con (equipo) | ECM830, Gemini X2, ECM2001+ |
| Material | Platinum |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Aguja PT |
| Tensión | 100 V |
| Forma del electrodo | L-shaped |
| Incluye | 2 extended L-shaped platinum needles ultra thin electrodes and connecting cable |
| Longitud del electrodo (imperial) | 0.12 in. |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.