Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos para las impresoras M710 y BMP71
Código de producto. 17848814
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
4,75 x 25,4 mm
6,35 x 22,86 mm
6,99 x 25,4 mm
9,53 x 25,4 mm
Forma:
Cuadrado
Rectángulo
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. Dimensions (LxW) Forma unitSize
17848814 6,99 x 25,4 mm Rectángulo paquete de 750
17859154 4,75 x 25,4 mm Rectángulo paquete de 750
17818944 6,35 x 22,86 mm Rectángulo paquete de 750
17899044 9,53 x 25,4 mm Rectángulo paquete de 500
17849194 12,7 x 25,4 mm Rectángulo paquete de 500
17888864 25,4 x 25,4 mm Cuadrado paquete de 250
6 options
Código de producto. 17848814
Marca: Brady™ 173421
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos para las impresoras M710 y BMP71
  • El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y la identificación de paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura de servicio de -70 a 110 °C (de -94 a 230 °F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R6000
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Gloss
Formato Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1 Label
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Cantidad 750 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 6,99 x 25,4 mm
Longitud (imperial) 0.275 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.4 mm
Alternate Part Number M7-15-423