Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos
Código de producto. 17801399
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 1,5 in
0,75 x 1,63 in
1,5 x 0,75 in
Color:
Negro, blanco, White
Verde, blanco, White
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. 17801399
Marca: Brady™ 173862
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliéster permanente (B-423) se incluye en UL para uso en exteriores sobre cristal, plástico de poliéster termoestable y de fluoruro de polivinilo para identificación de paneles solares.
  • La opción perfecta para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Negro, blanco, White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex No
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 0,75 x 1,63 in
Longitud (imperial) 0,75 in
Anchura (imperial) 1.63 in.
Anchura (métrico) 41.4 mm
Altura (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M6-35-423-PROP