Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster transparente para entornos adversos
Descripción
- Las etiquetas de poliéster transparente (B-430) están diseñadas para aplicaciones que utilizan códigos de barras, caracteres alfanuméricos, símbolos gráficos y logotipos y que requieren una calidad similar a la de las placas de características.
- Las etiquetas transparentes con acabado brillante cuentan con un adhesivo acrílico permanente y duradero para que permanezcan pegadas en las aplicaciones más exigentes
- Estas etiquetas muestran una excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, aceites y agua
- Temperatura de servicio de -56 a 137°C (de -70 a 100°F)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | Clear |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |