Learn More
Harringtonine, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
Harringtonine is a natural Cephalotaxus alkaloid that inhibits protein synthesis. Harringtonine has anti-chikungunya virus (CHIKV) activities with an EC50 of 0.24 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Harringtonine |
| CAS | 26833-85-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H37NO9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (188.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@@](CC(OC)=O)(O)CCC(C)(O)C)O[C@H]1[C@](C2=CC(OCO3)=C3C=C2CCN4CCC5)([H])[C@]45C=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 531.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 531.59 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.