Learn More
Harmina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11359615 250 mg 250 miligramos
11349615 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11359615
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19068.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 442-51-3 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Harmine, inhibits the Wnt signaling pathway in a cell-specific manner. Down-regulates inflammatory gene expression (TNF-α, IL-1β, iNOS). Reversibly inhibits MAO-A (monoamine oxidase A) but has no effect on MAO-B. Harmine is an inhibitor of Dyrk1A, Dyrk2 and Dyrk3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La harmina inhibe la vía de señalización Wnt de una manera específica de la célula. Reduce la expresión del gen inflamatorio (TNF-α, IL-1β, iNOS). Inhibe de forma reversible la MAO-A (monoamina oxidasa A) pero no tiene ningún efecto sobre la MAO-B. La harmina es un inhibidor de Dyrk1A, Dyrk2 y Dyrk3.
Solubilidad
Soluble en DMSO (100 mM), DMF (∼ 1,5 mg/ml), etanol (∼ 1,5 mg/ml) y PBS (pH 7,2, ∼ 0,25 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 442-51-3
Fórmula molecular C13H12N2O
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00004958
Clave InChI BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo harmine, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, banisterine, leucoharmine, telepathine, yageine, yajeine, 7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, banisterin
PubChem CID 5280953
ChEBI CHEBI:28121
Nombre IUPAC 7-metoxi-1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Harmine
Punto de fusión 262°C to 266°C
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Beilstein 178813
Índice Merck 14,4616
Información de solubilidad Soluble in DMSO (100 mM),DMF (∽1.5mg/ml),ethanol (∽1.5mg/ml),and PBS (pH 7.2,∽0.25mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza ≥98%