Learn More
Karl Hecht™ Soporte de tinción de madera dura
Descripción
- Provisto de perillas de goma
- La capacidad del frasco es de 50mL
- Las perilla de goma son adecuadas para frascos de pipetas, pipetas Pasteur y más
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Clear |
| Para utilizar con (aplicación) | Tinción |
| Material | Madera dura, vidrio |